2-Chlor-p-anisidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Chloro-4-methoxyaniline
AS36303G1 AS36303G5
ACTIAS36303G1EA 0 CHF
ACTIAS36303G1 ACTIAS36303G5
2-Chlor-p-anisidin
2-Chlor-p-anisidin
Formel: C₇H₈ClNO
MW: 157.6000 g/mol
MDL Number: MFCD00209639
CAS-Nummer: 29242-84-0