2-Chlor-m-anisidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Chloro-3-methoxyaniline
AS31002G1
AS31002G5
ACTIAS31002G1EA
0
CHF
ACTIAS31002G1
ACTIAS31002G5
2-Chlor-m-anisidin
2-Chlor-m-anisidin
Formel:
C₇H₈ClNO MW: 157.6000 g/mol |
MDL Number:
MFCD08691737 CAS-Nummer: 113206-03-4 |