2-Chlor-3-fluorphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33585G1 AS33585G5
ACTIAS33585G1EA 0 CHF
ACTIAS33585G1 ACTIAS33585G5
2-Chlor-3-fluorphenol
2-Chlor-3-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
MDL Number: MFCD08166413
CAS-Nummer: 863870-86-4