5-Amino-2-chlorbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Chloro-3-cyanoaniline
AS23519G1 AS23519G5
ACTIAS23519G1EA 0 CHF
ACTIAS23519G1 ACTIAS23519G5
5-Amino-2-chlorbenzonitril
5-Amino-2-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₅ClN₂
MDL Number: MFCD00800459
CAS-Nummer: 35747-58-1