3-Amino-5-chlorbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23518G1
AS23518G5
ACTIAS23518G1EA
94
CHF
ACTIAS23518G1
ACTIAS23518G5
3-Amino-5-chlorbenzonitril
3-Amino-5-chlorbenzonitril
Formel:
C₇H₅ClN₂ MW: 152,58 g/mol |
MDL Number:
MFCD06797224 CAS-Nummer: 53312-78-0 |