3-Brom-4-nitroanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33812G1
AS33812G10
AS33812G5
ACTIAS33812G1EA
0
CHF
ACTIAS33812G1
ACTIAS33812G10
ACTIAS33812G5
3-Brom-4-nitroanilin
3-Brom-4-nitroanilin
Formel:
C₆H₅BrN₂O₂ MW: 217.0200 g/mol |
MDL Number:
MFCD07783047 CAS-Nummer: 40787-96-0 |