2-Brom-3-fluorphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22843G1
AS22843G25
AS22843G5
ACTIAS22843G1EA
0
CHF
ACTIAS22843G1
ACTIAS22843G25
ACTIAS22843G5
2-Brom-3-fluorphenol
2-Brom-3-fluorphenol
Formel:
C₆H₄BrFO |
MDL Number:
MFCD04037220 CAS-Nummer: 443-81-2 |