2-Brom-3,4-difluoranilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32895G1
AS32895G5
ACTIAS32895G1EA
0
CHF
ACTIAS32895G1
ACTIAS32895G5
2-Brom-3,4-difluoranilin
2-Brom-3,4-difluoranilin
Formel:
C₆H₄BrF₂N MW: 208.00 g/mol |
MDL Number:
MFCD11035924 CAS-Nummer: 1092349-87-5 |