5-Brom-2-chlorbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31197G1 AS31197G5
ACTIAS31197G1EA 18 CHF
ACTIAS31197G1 ACTIAS31197G5
5-Brom-2-chlorbenzaldehyd
5-Brom-2-chlorbenzaldehyd
Formel: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
MDL Number: MFCD08445659
CAS-Nummer: 189628-37-3