2-Brom-6-chlorbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35708G1
AS35708G5
ACTIAS35708G1EA
0
CHF
ACTIAS35708G1
ACTIAS35708G5
2-Brom-6-chlorbenzaldehyd
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrClO MW: 219,46 g/mol |
MDL Number:
MFCD00266792 CAS-Nummer: 64622-16-8 |