2-Brom-3-chloranilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33038G1
AS33038G5
ACTIAS33038G1EA
0
CHF
ACTIAS33038G1
ACTIAS33038G5
2-Brom-3-chloranilin
2-Brom-3-chloranilin
Formel:
C₆H₅BrClN |
MDL Number:
MFCD10699543 CAS-Nummer: 96558-73-5 |