3-Brom-5-chlor-2-methylanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21878G1 AS21878G5
ACTIAS21878G1EA 262 CHF
ACTIAS21878G1 ACTIAS21878G5
3-Brom-5-chlor-2-methylanilin
3-Brom-5-chlor-2-methylanilin
Formel: C₇H₇BrClN
MW: 220,4942 g/mol
MDL Number: MFCD12198860
CAS-Nummer: 1166756-72-4