Kämpferol
Lieferant: Cayman Chemical
CAYM11852-100EA 227 CHF
CAYM11852-100 CAYM11852-25 CAYM11852-50
Kämpferol
Kämpferol
Formel: C₁₅H₁₀O₆
MW: 286,24 g/mol
MDL Number: MFCD00016938
CAS-Nummer: 520-18-3
EINECS: 208-287-6