4-(Methylsulfanyl)-1-butanol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B22673.03 B22673.06 B22673.14
B22673.03EA 60.8 CHF
B22673.03 B22673.06 B22673.14
4-(Methylsulfanyl)-1-butanol ≥99%
4-(Methylthio)butanol
Purity: 99% CAS No.: 20582-85-8 Molecular Formula: C5H12OS Formula Weight: 120.21 Flash Point: 101°(215°F) Refractive Index: 1.4870 Odour: Unpleasant Boiling Point: 95-98°/20mm MDL No.: MFCD00002973
Formel: C₅H₁₂OS
Siedepunkt: 95…98 °C (20 mmHg)
Dichte: 0.999
Flash-Pt: 101 °C (215 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002973
CAS-Nummer: 20582-85-8