Vincristinsulfat
Lieferant: Cayman Chemical
11764-5
11764-10
11764-25
CAYM11764-5EA
80.8
CHF
CAYM11764-5
CAYM11764-10
CAYM11764-25
Vincristinsulfat
Vincristine sulphate
Formel:
C₄₆H₅₈N₄O₁₄S MW: 923.04 g/mol |
MDL Number:
MFCD00084729 CAS-Nummer: 2068-78-2 EINECS: 218-190-0 UN: 2811 ADR: 6.1 II |