Vincristinsulfat, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
677181-10EA 936 CHF
677181-10
Vincristinsulfat, Millipore®
Vincristine sulphate
Formel: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
MW: 923,04 g/mol
MDL Number: MFCD00084729
CAS-Nummer: 2068-78-2
EINECS: 218-190-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II