Vincristinsulfat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
J60907.X0
J60907.MB
J60907.MA
J60907.X0EA
0
CHF
J60907.X0
J60907.MB
J60907.MA
Vincristinsulfat ≥98%
Vincristine sulphate
Formel:
C₄₆H₅₈N₄O₁₄S MW: 923.04 g/mol Siedepunkt: 273…281 °C Melting Pt: >300 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00084729 CAS-Nummer: 2068-78-2 EINECS: 218-190-0 UN: 2811 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,9986 |