4-Amino-2,5-dimethylphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Amino-2,5-dimethylphenol
AS37542G10
AS37542G5
ACTIAS37542G10EA
0
CHF
ACTIAS37542G10
ACTIAS37542G5
4-Amino-2,5-dimethylphenol
4-Amino-2,5-xylenol
Formel:
C₈H₁₁NO MW: 137,1800 g/mol |
MDL Number:
MFCD00007873 CAS-Nummer: 3096-71-7 EINECS: 221-449-0 |