3-Methylisonicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Methyl-4-pyridinecarboxylic acid
AS1184G1
AS1184G5
ACTIAS1184G1EA
0
CHF
ACTIAS1184G1
ACTIAS1184G5
3-Methylisonicotinsäure
3-Methylisonicotinsäure
Formel:
C₇H₇NO₂ |
MDL Number:
MFCD00128870 CAS-Nummer: 4021-12-9 |