5-p-Tolylpyridin-2-ylamin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-(p-Tolyl)pyridin-2-amine, 5-(4-Methylphenyl)pyridin-2-amine
AS30302G1
AS30302G5
ACTIAS30302G1EA
0
CHF
ACTIAS30302G1
ACTIAS30302G5
5-p-Tolylpyridin-2-ylamin
5-p-Tolylpyridin-2-ylamin
Formel:
C₁₂H₁₂N₂ MW: 184,240 g/mol |
MDL Number:
MFCD06797790 CAS-Nummer: 503536-74-1 |