Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin ≥94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Tris(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)phosphine
L06941.03
L06941.MD
L06941.03EA
264
CHF
L06941.03
L06941.MD
Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin ≥94%
Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin
Purity: 94%
CAS No.: 175136-62-6
Molecular Formula: C24H9F18P
Formula Weight: 670.28
Melting Point: 98-102°
Boiling Point: 128-130°/0.5mm
MDL No.: MFCD00042428
Formel:
C₂₄H₉F₁₈P Siedepunkt: 128…130 °C (0.5 mmHg) Melting Pt: 98…102 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042428 CAS-Nummer: 175136-62-6 |