Kaliumacetat 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Rockland Immunochemicals
Synonyms: Essigsäure Kaliumsalz
ROCKMB-042EA 364 CHF
ROCKMB-042
Kaliumacetat 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung
Kaliumacetat
Formel: CH₃COOK
MW: 98,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012458
CAS-Nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/72/16640572.jpg