5-Chlor-2-nitro-p-toluidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS20806G25 AS20806G5
ACTIAS20806G25EA 0 CHF
ACTIAS20806G25 ACTIAS20806G5
5-Chlor-2-nitro-p-toluidin
5-Chlor-2-nitro-p-toluidin
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
MDL Number: MFCD00034066
CAS-Nummer: 7149-80-6
UN: 2237
ADR: 6.1,III