5-Brom-2-methyl-3-nitroanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24871G1 AS24871G5
ACTIAS24871G1EA 0 CHF
ACTIAS24871G1 ACTIAS24871G5
5-Brom-2-methyl-3-nitroanilin
5-Brom-2-methyl-3-nitroanilin
Formel: C₇H₇BrN₂O₂
MDL Number: MFCD07781362
CAS-Nummer: 864550-40-3