4-Brom-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35778G1
AS35778G5
ACTIAS35778G1EA
0
CHF
ACTIAS35778G1
ACTIAS35778G5
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄BrF₃O |
MDL Number:
MFCD08059130 CAS-Nummer: 34328-47-7 |