2-Brom-4-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32594G1
AS32594G5
ACTIAS32594G1EA
0
CHF
ACTIAS32594G1
ACTIAS32594G5
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzaldehyd
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄BrF₃O MW: 253.0200 g/mol |
MDL Number:
MFCD09835101 CAS-Nummer: 85118-24-7 EINECS: 285-677-2 |