4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35948G1EA
0
CHF
ACTIAS35948G1
ACTIAS35948G5
4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenon
4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₁₅H₁₄O₃ MW: 242,2699 g/mol |
MDL Number:
MFCD00054612 CAS-Nummer: 29682-12-0 |