6-Nitro-o-anisidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21648G1 AS21648G25 AS21648G5
ACTIAS21648G1EA 0 CHF
ACTIAS21648G1 ACTIAS21648G25 ACTIAS21648G5
6-Nitro-o-anisidin
6-Nitro-o-anisidin
Formel: C₇H₈N₂O₃
MDL Number: MFCD01930197
CAS-Nummer: 16554-45-3
EINECS: 240-617-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III