2-Brom-4-chlor-5-fluoranilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Bromo-4-Chloro-5-fluoroaniline
AS1608G1 AS1608G5
ACTIAS1608G1EA 0 CHF
ACTIAS1608G1 ACTIAS1608G5
2-Brom-4-chlor-5-fluoranilin
2-Brom-4-chlor-5-fluoranilin
Formel: C₆H₄BrClFN
MW: 224.458 g/mol
MDL Number: MFCD12026231
CAS-Nummer: 120694-11-3