5-Fluornicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21780G100 AS21780G25 AS21780G5
ACTIAS21780G100EA 249 CHF
ACTIAS21780G100 ACTIAS21780G25 ACTIAS21780G5
5-Fluornicotinsäure
5-Fluornicotinsäure
Formel: C₆H₄FNO₂
MW: 141,10 g/mol
MDL Number: MFCD01318537
CAS-Nummer: 402-66-4