3-Hydroxyisonicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid
AS30509G1 AS30509G5
ACTIAS30509G1EA 23 CHF
ACTIAS30509G1 ACTIAS30509G5
3-Hydroxyisonicotinsäure
3-Hydroxyisonicotinsäure
Formel: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
MDL Number: MFCD00234165
CAS-Nummer: 10128-71-9