4'-Brom-2,2,2-trifluoracetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H33627.03 H33627.06
H33627.03EA 244 CHF
H33627.03 H33627.06
4'-Brom-2,2,2-trifluoracetophenon ≥97%
4'-Brom-2,2,2-trifluoracetophenon
Purity: 97% CAS No.: 16184-89-7 Molecular Formula: C8H4BrF3O Formula Weight: 253.02 Melting Point: 26-30° Boiling Point: 95°/4mm MDL No.: MFCD00191862
Formel: C₈H₄BrF₃O
MW: 253.02 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (4 mmHg)
Melting Pt: 26…30 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191862
CAS-Nummer: 16184-89-7