2-Isopropoxyanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22227G1 AS22227G25 AS22227G5
ACTIAS22227G1EA 37 CHF
ACTIAS22227G1 ACTIAS22227G25 ACTIAS22227G5
2-Isopropoxyanilin
2-Isopropoxyanilin
Formel: C₉H₁₃NO
MW: 151,2100 g/mol
MDL Number: MFCD00242947
CAS-Nummer: 29026-74-2
EINECS: 249-377-5