4-Nitro-2,5-xylidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2,5-Dimethyl-4-nitroaniline
AS21395G1 AS21395G5
ACTIAS21395G1EA 0 CHF
ACTIAS21395G1 ACTIAS21395G5
4-Nitro-2,5-xylidin
4-Nitro-2,5-xylidin
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,1772 g/mol
MDL Number: MFCD00025207
CAS-Nummer: 3460-29-5
EINECS: 222-405-3