4-Nitro-2,3-xylidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2,3-Dimethyl-4-nitroaniline
AS35787G1
AS35787G5
ACTIAS35787G1EA
0
CHF
ACTIAS35787G1
ACTIAS35787G5
4-Nitro-2,3-xylidin
4-Nitro-2,3-xylidin
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ MW: 166.1772 g/mol |
MDL Number:
MFCD00130024 CAS-Nummer: 80879-86-3 |