5-Nitro-m-toluidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-Methyl-5-nitroaniline
AS32433G1
AS32433G5
ACTIAS32433G1EA
0
CHF
ACTIAS32433G1
ACTIAS32433G5
5-Nitro-m-toluidin
5-Nitro-m-toluidin
Formel:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152,1500 g/mol |
MDL Number:
MFCD00082655 CAS-Nummer: 618-61-1 UN: 2660 ADR: 6.1,III |