4,4-Difluorcyclohexanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32321G1 AS32321G5
ACTIAS32321G1EA 0 CHF
ACTIAS32321G1 ACTIAS32321G5
4,4-Difluorcyclohexanol
4,4-Difluorcyclohexanol
Formel: C₆H₁₀F₂O
MDL Number: MFCD10000566
CAS-Nummer: 22419-35-8