3-Amino-4-fluorphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31331G1
AS31331G5
ACTIAS31331G1EA
0
CHF
ACTIAS31331G1
ACTIAS31331G5
3-Amino-4-fluorphenol
3-Amino-4-fluorphenol
Formel:
C₆H₆FNO MW: 127,1200 g/mol |
MDL Number:
MFCD09033850 CAS-Nummer: 62257-16-3 |