3-Fluor-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
PC5548-1G
PC5548-5G
PC5548-10G
APOSPC5548-1GEA
40.1
CHF
APOSPC5548-1G
APOSPC5548-5G
APOSPC5548-10G
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)anilin
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₅F₄NO MW: 195,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD09832383 CAS-Nummer: 1017779-69-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |