5-Fluor-2-methyl-4-nitroanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21410G1 AS21410G5
ACTIAS21410G1EA 25 CHF
ACTIAS21410G1 ACTIAS21410G5
5-Fluor-2-methyl-4-nitroanilin
5-Fluor-2-methyl-4-nitroanilin
Formel: C₇H₇FN₂O₂
MW: 170,14 g/mol
MDL Number: MFCD07368827
CAS-Nummer: 633327-50-1