2-Amino-5-fluor-6-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32524G1
AS32524G5
ACTIAS32524G1EA
0
CHF
ACTIAS32524G1
ACTIAS32524G5
2-Amino-5-fluor-6-methylpyridin
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine
Formel:
C₆H₇FN₂ MW: 126,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD09835298 CAS-Nummer: 110919-71-6 |