3-Amino-5-fluorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Fluoropyridin-3-amine
AS31204G1
AS31204G5
ACTIAS31204G1EA
0
CHF
ACTIAS31204G1
ACTIAS31204G5
3-Amino-5-fluorpyridin
3-Amino-5-fluoropyridine
Formel:
C₅H₅FN₂ MW: 112,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD00234073 CAS-Nummer: 210169-05-4 |