6-Fluor-o-toluylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21590G1 AS21590G25 AS21590G5
ACTIAS21590G1EA 0 CHF
ACTIAS21590G1 ACTIAS21590G25 ACTIAS21590G5
6-Fluor-o-toluylsäure
6-Fluor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₇FO₂
MDL Number: MFCD06658162
CAS-Nummer: 90259-27-1