2-Fluor-m-toluylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Fluoro-3-methylbenzoic acid
AS24118G25 AS24118G5
ACTIAS24118G25EA 0 CHF
ACTIAS24118G25 ACTIAS24118G5
2-Fluor-m-toluylsäure
2-Fluor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
MDL Number: MFCD00042504
CAS-Nummer: 315-31-1