2,5-Difluor-p-toluylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2,5-Difluoro-4-methylbenzoic acid
AS33675G1
AS33675G5
ACTIAS33675G1EA
0
CHF
ACTIAS33675G1
ACTIAS33675G5
2,5-Difluor-p-toluylsäure
2,5-Difluor-p-toluylsäure
Formel:
C₈H₆F₂O₂ MW: 172,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD08063230 CAS-Nummer: 103877-80-1 |