4,6-Difluor-m-toluylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2,4-Difluoro-5-methylbenzoic acid
AS33793G1
AS33793G5
ACTIAS33793G1EA
0
CHF
ACTIAS33793G1
ACTIAS33793G5
4,6-Difluor-m-toluylsäure
4,6-Difluor-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₆F₂O₂ MW: 172,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD09835285 CAS-Nummer: 367954-99-2 |