2,4-Difluor-m-toluylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32229G1
AS32229G5
ACTIAS32229G1EA
0
CHF
ACTIAS32229G1
ACTIAS32229G5
2,4-Difluor-m-toluylsäure
2,4-Difluor-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₆F₂O₂ |
MDL Number:
MFCD03265223 CAS-Nummer: 112857-68-8 |