5-Fluor-2-methylbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20646G100 AS20646G25 AS20646G5
ACTIAS20646G100EA 0 CHF
ACTIAS20646G100 ACTIAS20646G25 ACTIAS20646G5
5-Fluor-2-methylbenzaldehyd
5-Fluor-2-methylbenzaldehyd
Formel: C₈H₇FO
MW: 138.14 g/mol
MDL Number: MFCD02261763
CAS-Nummer: 22062-53-9