Erucasäure, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
45629-1G-FEA 92.7 CHF
45629-1G-F 45629-5G-F
Erucasäure, Supelco®
Erucasäure
Formel: C₂₂H₄₂O₂
MW: 338,58 g/mol
MDL Number: MFCD00063188
CAS-Nummer: 112-86-7
EINECS: 204-011-3