Erucasäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13203000EA
79.2
CHF
EHERC13203000
Erucasäure
Erucasäure
Formel:
C₂₂H₄₂O₂ MW: 338,58 g/mol |
MDL Number:
MFCD00063188 CAS-Nummer: 112-86-7 EINECS: 204-011-3 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)